n-Nonadecan, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

74158-1G 74158-5G
74158-1GEA 60.1 EUR
74158-1G 74158-5G
n-Nonadecan, Supelco®
n-Nonadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Siedepunkt: 329,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009012
CAS-Nummer: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04de4ba35a4af2a5beef17009e6a5176edae15b&vid=6891660a5fcf1a7cf224756156004b5284d3e169&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR