SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Lieferant: Avantor
7420-06EA 314.63 EUR
7420-06
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP oder Glas, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Silikatisch
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum oder Überdruck
Allgemeine Anwendungen: Schwach bis mäßig polare Analyten aus nichtwässrigen Lösungen.
Diese SPE-Säulen können im Adsorptionsmodus verwendet werden.
Verpackung: Bestimmte Säulen sind in einer mit Folie ausgekleideten Fasertrommel, dem sogenannten Jumbo Pack,More Product Information