1-Nonansulfonsäure Natriumsalz, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium 1-nonanesulphonate, Sodium nonane-1-sulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74316-10G-F
74316-10G-FEA 557 EUR
74316-10G-F
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz, Supelco®
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molecular Weight: 230.30 g/mol
MDL: MFCD00025010
CAS-Nummer: 35192-74-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6ee6c5bf302e89ebf7705d4d943e60130361ea&vid=5d4bde5f6807da85672e9b18a35b36645049456b&prid=web&clid=SAPDAM