Natriumchlorid, wasserfrei ≥99% ACS, frei fließend, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
746398-2.5KG
746398-4X2.5KG
746398-500G
746398-6X500G
746398-2.5KGEA
126.56
EUR
746398-2.5KG
746398-4X2.5KG
746398-500G
746398-6X500G
Natriumchlorid, wasserfrei ≥99% ACS, frei fließend, Fluka™
Natriumchlorid
Free flowing salt.
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1.465 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 800 °C Dichte: 2.160 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 Merck Index: 14,08599 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.5 % |
Turbidity of solution | complying |
Colour of the solution | complying |
Flowability | complying |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 9.0 |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | complying |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Bromide (Br) | Max. 0.01 % |
Chlorate, Nitrate (as NO₃) | Max. 0.003 % |
Iodide (I) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.004 % |