Quecksilber(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

7464.1000EA 0 EUR
7464.1000 7464.2500
Quecksilber(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR