n-Octadecan, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

74691-5G
74691-5GEA 170 EUR
74691-5G
n-Octadecan, Supelco®
n-Octadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Siedepunkt: 316,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b253a27d5cee6ba584bcf5b8c9c67cbd0e0ff09c&vid=b86b2ada1ebc7d55b422100ec892e56597775a3c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR