n-Octan, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ100
74820-50ML
74820-5ML
74820-50MLEA
798
EUR
74820-50ML
74820-5ML
n-Octan, Supelco®
n-Octan
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Molecular Weight: 114.23 g/mol Siedepunkt: 126 Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.703 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 8 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009556 CAS-Nummer: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,06782 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...