1-Octen, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74900-50ML
74900-5ML
74900-50MLEA
361
EUR
74900-50ML
74900-5ML
1-Octen, Supelco®
1-Octen
Formel:
C₈H₁₆ Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –102 °C Dichte: 0,7152 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 8 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009548 CAS-Nummer: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 13,01770 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...