Koffein, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methyltheobromin, 1,3,7-Trimethylxanthin, Guaranin, 1,3,7-Trimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion, Coffein, 7-Methyltheobromin, 1,3,7-Trimethyl-2,6(1H,3H)-purindion, Thein, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurin, 1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, Teein, 1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75035-5G-F
75035-5G-FEA 51.5 EUR
75035-5G-F
Koffein, Supelco®
Koffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Schmelzpunkt: 235…239 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (19 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005758
CAS-Nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e768db64f5fd9822647a6bd52ad29b93f1a315fa&vid=e875375a0b064eae42b139e3a9491d42d6180a3a&prid=web&clid=SAPDAM