Natriumoctylsulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octylschwefelsäure Natriumsalz, Schwefelsäureoctylester Natriumsalz, Octylhydrogensulfat Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75073-10G
75073-10GEA 806 EUR
75073-10G
Natriumoctylsulfat, Supelco®
Natriumoctylsulfat
Formel: C₈H₁₇NaO₄S
Molecular Weight: 232,28 g/mol
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007470
CAS-Nummer: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11075d1926e9fac49cbd10f57b3a106ab0981011&vid=2e55626d4de228367fc83a9de6747d853170b664&prid=web&clid=SAPDAM