SPE-Säulen für spezielle Anwendungen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
Lieferant: Avantor
7511-04EA 479.67 EUR
7511-04
SPE-Säulen für spezielle Anwendungen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
Chromatographiesäulen
Diese Festphasenextraktionssäule ist für die Extraktion von PCBs in Öl (verschmutzte Proben) in Kombination mit SPE-Kieselgel konzipiert.