1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Benzisothiazol-3-one
MQ100
75169-100MG
75169-100MGEA
169
EUR
75169-100MG
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Supelco®
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151.19 g/mol |
MDL:
MFCD00044001 CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 |