SPE-Säulen für spezielle Anwendungen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Lieferant: Avantor
7518-08EA 391.37 EUR
7518-08
SPE-Säulen für spezielle Anwendungen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Chromatographiesäulen
Diese Festphasenextraktionssäule ist für die Extraktion und Reinigung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH), einschließlich der 16 prioritären EPA-Schadstoffe, aus Erde und für verschiedene Anwendungen unter Verwendung verschiedener SPE-Säulen konzipiert.