Phthalsäureanhydrid 160 g/l in Pyridin, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid

7526.2500EA 291.97 EUR
7526.2500
Phthalsäureanhydrid 160 g/l in Pyridin, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Flammpunkt: 17 °C
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
UN: 2924
ADR: 3 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Color (APHA) Max. 100

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR