Osmiumtetraoxid -Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
75633-2ML
75633-2MLEA 154 EUR
75633-2ML
Osmiumtetraoxid -Lösung, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoxid
Osmium tetroxide solution has been used as a fixative in electron microscopy.
Formel: O₄Os
Dichte: 1,0 g/mL (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
ADR: 6.1,II