Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Lufenuron
Lieferant: Merck
76088-50MG
76088-50MGEA 91.3 EUR
76088-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Lufenuron
Standards Organische Standards
Lufenuron ist ein Insektenwachstumsregulator, der zur Bekämpfung beißender und saugender Insekten verwendet wird und zur Gruppe der Benzoylphenylharnstoff-Insektizide gehört.
Dieses systemische Insektizid ist als Inhibitor der Chitinsynthese in der Kutikula von Insekten bekannt. Lufenuron wird zur Bekämpfung von Schmetterlings- und Käferlarven eingesetzt und wird in großem Umfang in Baumwoll-, Mais-, Zuckerrüben-, Kartoffel-, Trauben-, Zitrus- und Zierpflanzenfarmen eingesetzt. Lufenuron wird auch in der Veterinärmedizin als Flohbekämpfungsmittel und als Antimykotikum für Hunde und Katzen verwendet.
Lufenuron ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (zur Aufhebung der Richtlinie 91/414/EWG) nicht zur Verwendung in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Der maximale Rückstandsgehalt (MRL) für Lufenuron (jedes Verhältnis der Isomerbestandteile) ist jedoch gemäß Verordnung (EU) 2020/856 für Produkte pflanzlichen und tierischen Ursprungs auf 0,01 mg/kg bis 2 mg/kg festgelegt. Die koreanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (KFDA) hat einen MRL von 0,01 bis 0,2 ppm festgelegt. Lufenuron muss im Rahmen des mehrjährigen Kontrollprogramms für Pestizidrückstände (MACP) überwacht werden, das in der EU und der EFTA in/auf Produkten pflanzlichen Ursprungs durchgeführt wird.
Standards: Dieses Referenzmaterial (RM) wird gemäß ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Dieses RM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P261 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352 - P333 + P313