Ethylacrylat stabilisiert, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

76130-5ML-F
76130-5ML-FEA 113 EUR
76130-5ML-F
Ethylacrylat stabilisiert, Supelco®
Ethylacrylat
Formel: C₅H₈O₂
MDL: MFCD00009188
CAS-Nummer: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b8fbd5d6ee6889c8507bf3d74fa75aa446d7ded&vid=da52ef78af92ca4b9329c60bb879e3724368bee0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR