Benzoesäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76170-5G
76170-5GEA 38.8 EUR
76170-5G
Benzoesäure, Supelco®
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8345ffb338f7ecb0f0b9979c8d7b0fdde2d001e4&vid=07cd2fcedfe081a238bc837e0c43220e6c976afa&prid=web&clid=SAPDAM