Silbersulfat 6,6 g/l in Schwefelsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
7641.2500EA 0 EUR
7641.2500
Silbersulfat 6,6 g/l in Schwefelsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM