n-Pentadecan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 275 EUR
76509-25ML 76509-5ML
n-Pentadecan, Supelco®
n-Pentadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Molecular Weight: 212.42 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR