Propiononitril, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Propionsäurenitril, Cyanethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

76671-1ML-F
76671-1ML-FEA 26.9 EUR
76671-1ML-F
Propiononitril, Supelco®
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molecular Weight: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b956a374f3cfc106698c2848d398fd7ee4f6e903&vid=00a3296719cdb44895d3f2fa0f2bc4f3853b9b5a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR