Natriumhypochlorit-Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

7668
DADE7668EA 0 EUR
DADE7668 7668.1000
Natriumhypochlorit-Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Active Chlorine 0.055 - 0.075%
pH at 25 °C min. 11.5

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR