1,4-Dioxan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 213 EUR
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioxan, Supelco®
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR