n-Pentatriacontan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76968-250MG
76968-250MGEA 106 EUR
76968-250MG
n-Pentatriacontan, Supelco®
n-Pentatriacontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
Siedepunkt: 490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73,8 °C
Dichte: 0,8157 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059397
CAS-Nummer: 630-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0498ee3dfa5e74178ba57b770e0c6a7e1d67b33d&vid=c45c5ad316f487a4a5fe6bd9dcc6206a8320b0d2&prid=web&clid=SAPDAM