Titan(II)oxid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
77126.06EA
42.3
EUR
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
Titan(II)oxid ≥99,5% (Metall-Basis)
Titan(II)oxid
Purity: 99.5%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formel:
OTi Siedepunkt: >3000 °C Schmelzpunkt: 1700 °C Dichte: 4,95 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036279 CAS-Nummer: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |