ω-Bromacetophenon, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Bromacetophenon, Phenacylbromid, 2-Bromacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77450-10G
77450-10GEA
160
EUR
77450-10G
ω-Bromacetophenon, Supelco®
ω-Bromacetophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Molecular Weight: 199,05 g/mol Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 50 °C Dichte: 1,647 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000195 CAS-Nummer: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 UN: 2645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01386 |