Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tralkoxydim
Lieferant: Merck
77531-50MG
77531-50MGEA
66.9
EUR
77531-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tralkoxydim
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P201 - P202 - P264 - P273 - P301 + P312 - P308 + P313