1-Pentanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 338 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Siedepunkt: 137,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR