Vanillin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
77634-5G
77634-5GEA 53.9 EUR
77634-5G
Vanillin, Supelco®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b654a263df06ff19ddd79f39a3aa8aa5891fde&vid=87b654a263df06ff19ddd79f39a3aa8aa5891fde&prid=web&clid=SAPDAM