(S)-(-)-1-Phenylethanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (S)-(-)-sec-Phenethylalkohol, (S)-(-)-α-Methylbenzylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

77849-1ML
77849-1MLEA 122 EUR
77849-1ML
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Supelco®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 207
Dichte: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064264
CAS-Nummer: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dd166fa998294fde7e99bf21392b7d286ca955&vid=ec820cc66954cb2877758d77e57484961e05c92e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR