(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan, (R)-(+)-1-Phenylethylamin, (R)-(+)-α-Phenylethylamin, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77879-25ML
77879-25MLEA 357 EUR
77879-25ML
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Supelco®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27249b36db4a87e4aeacd7011eb5e61117fa3f55&vid=7a106e137a33e80f5b68bc9d1bda3befce50154a&prid=web&clid=SAPDAM