(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-α-Methylbenzylisocyanat, (S)-(-)-1-Phenethylisocyanat, (S)-(-)-α-Phenethylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77970-1ML
77970-1MLEA 161 EUR
77970-1ML
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat, Supelco®
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002036
CAS-Nummer: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e0ef25a9dc075ba4e2fd7c0b6914d7425c64520&vid=3a3d9da49cd5aac4f149b983219873cbf41d924a&prid=web&clid=SAPDAM