Thallium(I)ethanolat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Thallium(I)ethoxid, Thallium(I)ethylat, Ethanol Thallium(I)salz
78131.06
78131.06EA 144 EUR
78131.06
Thallium(I)ethanolat 96%
Thallium(I)ethanolat
Purity: 98% CAS No.: 20398-06-5 Molecular Formula: C2H5OTl Formula Weight: 249.43 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 3.493 Refractive Index: 1.6714 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: -3° Boiling Point: 130° dec. UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00009072
Formel: C₂H₅OTl
Molecular Weight: 249.44 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 3.493
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009072
CAS-Nummer: 20398-06-5
EINECS: 243-786-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II