Natriumnitrit ≥97,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
7824-20EA
1393.43
EUR
7824-20
Natriumnitrit ≥97,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium nitrite
Granular.
Formel:
NaNO₂ Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 284 °C Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011118 CAS-Nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08721 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (NaNO₂) | ≥97.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.01 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.005 % |
Appearance (white or yellowish white crystalline granules) | — |