N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) ≥96,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
78268-1ML-F
78268-1ML-FEA
168
EUR
78268-1ML-F
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) ≥96,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA)
Formel:
C₉H₃F₁₄NO₂ Molecular Weight: 423,10 g/mol |
MDL:
MFCD00049280 CAS-Nummer: 73980-71-9 |