Silica gel PS 2-6 mm Trocknungsmittel, mit Indikator, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

78307-1KG
78307-1KGEA 305.78 EUR
78307-1KG
Silica gel PS 2-6 mm Trocknungsmittel, mit Indikator, Fluka™
Silica gel PS

Contains ≤0.25% CuCl₂ as additive

Schmelzpunkt: >1,000 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Particle Size 2-6 mm
Appearance complying
pH (10 % susp., 20°C) 3.5 - 7.0
Water absorbing capacity Min. 20 %
Copper (Cu) 0.03 - 0.12 %
Sieve analysis 2-6 mm Min. 95 %
Bulk Density 600 - 800 g/l
Change complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR