Tetrahydrofuran, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

78445-5ML-F
78445-5ML-FEA 116 EUR
78445-5ML-F
Tetrahydrofuran, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c966c1ac0ec1ab46ec70401d65612bba5602c5&vid=f43c624e31f0aea0dc370f8bf93bb872871dbe1d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR