D(-)-Mannitol, Supelco®
Lieferant: Merck
78513-50G
78513-50GEA 62.9 EUR
78513-50G
D(-)-Mannitol, Supelco®
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fec7795cbd2aa8c6b2dc3e3ffa3eeedbc5d153b2&vid=fec7795cbd2aa8c6b2dc3e3ffa3eeedbc5d153b2&prid=web&clid=SAPDAM