Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: G Bioscienes
786-055
786-055EA
166
EUR
786-055
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
Formel:
C₇H₇FO₂S Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 91…92 °C |
MDL:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 ADR: 8,III |