Wasser, Proteomik-Qualität
Lieferant: G Bioscienes
786-229
786-229EA 80.3 EUR
786-229
Wasser, Proteomik-Qualität
Wasser
Ultra pure proteomic grade water that is fully compatible with 2D electrophoresis and mass spectrometry analysis.
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098