Brij® 35
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
Synonyme: Brij® L23
786-521 786-351
786-521EA 139 EUR
786-521 786-351
Brij® 35
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6