Elektrophorese-Laufpuffer
Lieferant: G Bioscienes
Es sind zahlreiche Elektrophorese-Laufpuffer erhältlich, darunter: TAE-Laufpuffer (50×), TBE-Laufpuffer (10×), TBE-Urea-Probenpuffer, MOPS-Laufpuffer (10×) und MOPS-/ SDS-Laufpuffer (20×). Die Auswahl umfasst außerdem: SDS-PAGE-Probenladepuffer, SDS-PAGE-Laufpuffer, nativer Probenladepuffer, nativer Tris-Glycin-Gellaufpuffer, Tricin-Probenpuffer, Tris-Tricin, Tris-Tricin-SDS, MES-SDS-Laufpuffer, MOPS-/ SDS-Laufpuffer, IEF-Anodenpuffer, IEF-Kathodenpuffer, Zymogram-Probenpuffer, Zymogram-Renaturierungspuffer, Zymogram-Entwicklungspuffer und diskontinuierliches Puffersystem.
- Der TAE-Laufpuffer (50×) enthält 2 M Tris-Acetat und 0,05 M EDTA (bei einem pH-Wert von 8,3)
- Der TBE-Laufpuffer (10×) enthält 0,9 M Tris-Borat und 0,01 M EDTA (bei einem pH-Wert von 8,3)
- Der MOPS-Laufpuffer (20×) enthält 200 mM MOPS (bei einem pH-Wert von 7,0), 80 mM Natriumacetat und 10 mM EDTA
Der TBE-Urea-Probenpuffer ist ein Ladepuffer, der verwendet wird, um einsträngige DNA-Oligonukleotide oder RNA in scharf abgegrenzte Banden aufzutrennen. Der TBE-Urea-Probenpuffer ist für die Analyse und Reinigung von Produkten mit 20 - 800 Basenpaaren vorgesehen, weshalb er die perfekte Wahl für die Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden, RNase-Protection-Assays (RPA), In-vitro-Transkriptionsstudien und die Northern-Blot-Analyse ist.