Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
786-488
786-488EA 154 EUR
786-488
Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4