Phenolrot 0,5% in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
786-562
786-563
786-562EA
52.3
EUR
786-562
786-563
Phenolrot 0,5% in wässriger Lösung
Phenolrot
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S |
MDL:
MFCD00003552 CAS-Nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 |