N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

78769-10ML-F 78769-5ML-F
78769-10ML-FEA 206 EUR
78769-10ML-F 78769-5ML-F
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Supelco®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7638e84108b0fe41b93f92fecb8603220f18d67&vid=acfc9359effd8a8ee9ff048837591cbc6e72407e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR