Kieselgel, sphärisch 75-200 μm particle size, Supelco®
Lieferant: Merck
78991-100G
78991-100GEA 76.9 EUR
78991-100G
Kieselgel, sphärisch 75-200 μm particle size, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78396ca6277508f82d105ac308242b94d8a706b2&vid=6317fabeabbe8869d03434e02858cf87d5156a2a&prid=web&clid=SAPDAM