Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Trinexapacethyl
Lieferant: Merck
79994-50MG
79994-50MGEA
116
EUR
79994-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Trinexapacethyl
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P260 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352 - P314