4'-Methylacetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethansäure(4-methylphenyl)amid, N-(4-Methylphenyl)acetamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00077.0250
8.00077.0250EA 123 EUR
8.00077.0250
4'-Methylacetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008677
CAS-Nummer: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.2 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 147 - 150 °C
Molar Mass 149.19 g/mol
Boiling Point 306 - 308 °C (1013 hPa)
Flash Point 168 °C