Barbitursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Trihydroxypyrimidin, N,N'-Malonylharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00133.0100
8.00133.0250
8.00133.0100EA
53.6
EUR
8.00133.0100
8.00133.0250
Barbitursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Barbitursäure
Formel:
C₄H₄N₂O₃ Molecular Weight: 128.09 g/mol Siedepunkt: 441 Schmelzpunkt: 250…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006666 CAS-Nummer: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Merck Index: 13,00966 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 11.45 g/l (25 °C) |
Melting Point | 250 - 252 °C (decomposition) |
Molar Mass | 128.08 g/mol |
Bulk Density | 720 kg/m3 |
pH | 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...