2-Acetylthiophen zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00175.0250
8.00175.0250EA 0 EUR
8.00175.0250
2-Acetylthiophen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.1704 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 14 g/l (30 °C)
Melting Point 9 - 11 °C
Molar Mass 126.18 g/mol
Boiling Point 211 - 213 °C (1013 hPa)
Flash Point 97 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C DIN 51794


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR